Spitzkolben mit Normschliff
50 ml, 14/23 NS, 110 mm, 50 mm
Katalognr. 201-1223
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Ext.Ø:50 mm
- Hülse:14/23 NS
- Kapazität:50 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:05