AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben mit Normschliff
25 ml, 14/23 NS, 90 mm, 40 mm
  201-1222
Spitzkolben mit Normschliff
  201-1222
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff
25 ml, 14/23 NS, 90 mm, 40 mm
SFr. 21.80
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
  • Ext.Ø:
    40 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    90 mm
  • Seq:
    03