Spitzkolben mit Normschliff
10 ml, 14/23 NS, 75 mm, 30 mm
Katalognr. 201-1221
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ext.Ø:30 mm
- Hülse:14/23 NS
- Kapazität:10 ml
- Höhe:75 mm
- Seq:02