AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
250 ml, 140 mm, 85 mm, 45/40 NS
Katalognr. 271-1125
Anbieter:   Lenz Laborglas
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Katalognr. 271-1125
Anbieter:  Lenz Laborglas
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
250 ml, 140 mm, 85 mm, 45/40 NS
Preis
SFr. 40.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierungen und Beschriftungsfeld.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Certifications: DIN 12387 (außer Best. Nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 und 271-1126)
Documents
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Hülse:
    45/40 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    30