Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
300 ml, 156 mm, 87 mm, 29/32 NS
Katalognr. 201-1116
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierungen und Beschriftungsfeld.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Zertifizierung: DIN 12387 (außer Best. Nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 und 271-1126)
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ext.Ø:87 mm
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:300 ml
- Höhe:156 mm
- Seq:25