Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
100 ml, 105 mm, 64 mm, 29/32 NS
Katalognr. 201-1113
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierungen und Beschriftungsfeld.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Zertifizierung: DIN 12387 (außer Best. Nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 und 271-1126)
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ext.Ø:64 mm
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:100 ml
- Höhe:105 mm