AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
100 ml, 105 mm, 64 mm, 14/23 NS
Katalognr. 201-1103
Anbieter:   Lenz Laborglas
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Katalognr. 201-1103
Anbieter:  Lenz Laborglas
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
100 ml, 105 mm, 64 mm, 14/23 NS
Preis
22.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierungen und Beschriftungsfeld.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Certifications: DIN 12387 (außer Best. Nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 und 271-1126)
Documents
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    105 mm
  • Seq:
    04