AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
50 ml, 85 mm, 51 mm, 14/23 NS
  201-1102
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
  201-1102
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
50 ml, 85 mm, 51 mm, 14/23 NS
SFr. 28.40
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierungen und Beschriftungsfeld.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
 : DIN 12387 (außer Best. Nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 und 271-1126)
  • Ext.Ø:
    51 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    85 mm
  • Seq:
    03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..