Kugelschliffe
120 mm, S 29, -
Katalognr. 201-4224
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
- Hervorragende Dichtheit
- Minimaler Schlifffettbedarf
- Ideal als flexible Verbindungselemente einsetzbar
Kugelgelenk mit Zollmarkierungen. Verschweißte Kanten. Hervorragende chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, daher relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Zertifizierung: DIN 12244 (201-4215 und 201-0128 in Ergänzung zur DIN), ISO 641.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Kugelschliff-Kugel:S 29
- Kugelschliff-Schale:-
- Gesamtlänge:120 mm