AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Hellgelb, 5 l
Katalognr. 461-2851
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-2851
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Hellgelb, 5 l
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 191.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Hellgelb
  • Brennpunkt:
    − °C
  • Flammpunkt:
    − °C
  • Temperaturbereich:
    –30...+90 °C
  • Typ:
    Kryo 30