AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Ultra 350, 30...200 °C, ≥240 °C, >224 °C, Durchscheinend gelb, 5 l
Katalognr. 461-2845
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-2845
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Ultra 350, 30...200 °C, ≥240 °C, >224 °C, Durchscheinend gelb, 5 l
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 333.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Durchscheinend gelb
  • Brennpunkt:
    ≥240 °C
  • Flammpunkt:
    >224 °C
  • Temperaturbereich:
    30...200 °C
  • Typ:
    Ultra 350