Ecoline Einhängethermostat, E 100, Temp.-Bereich: 20 ... 120 C, Temp.-Konst.: 0,02 C, Heizleistung: 1,5 kW, Badtiefe: min. 150 m m 1 * 1 ST
Katalognr. 461-2112
Anbieter: LAUDA
Ecoline Einhängethermostat, E 100, Temp.-Bereich: 20 ... 120 C, Temp.-Konst.: 0,02 C, Heizleistung: 1,5 kW, Badtiefe: min. 150 m m 1 * 1 ST
Katalognr. 461-2112
Anbieter: LAUDA
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection