Dewargefäß, Typ GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000 W + GSS 2000
Catalog # 478-5144
Supplier: KGW
Jump to:
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Specifications
- Bezeichnung:Loose lid insulating plug
- Seq:09
- Für:GSS 1000 W + GSS 2000