Dewargefäß, Typ GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000
Katalognr. 478-5143
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
- Bezeichnung:Loose lid insulating plug
- Seq:08
- Für:GSS 1000