Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 6000
Katalognr. 478-5436
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß GSS 6000
- Seq:06
- Nutzinhalt:6 L
- Tägliche Verdampfung:2,9 L
- Cat. No.:478-5436
- Int.Ø:185 mm
- Innenhöhe:270 mm
- Modell:GSS 6000
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Ext.Ø:200 mm
- Overall height:300 mm