Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 500
Katalognr. 478-5431
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß GSS 500
- Seq:01
- Nutzinhalt:0,5 L
- Tägliche Verdampfung:1,0 L
- Cat. No.:478-5431
- Int.Ø:65 mm
- Innenhöhe:180 mm
- Modell:GSS 500
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Ext.Ø:87 mm
- Overall height:203 mm