Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 2000
Katalognr. 478-5434
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß GSS 2000
- Seq:04
- Nutzinhalt:2 L
- Tägliche Verdampfung:1,1 L
- Cat. No.:478-5434
- Int.Ø:100 mm
- Innenhöhe:285 mm
- Modell:GSS 2000
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Ext.Ø:122 mm
- Overall height:312 mm