Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 3000
Katalognr. 478-5435
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß GSS 3000
- Seq:05
- Nutzinhalt:3 L
- Tägliche Verdampfung:3,1 L
- Cat. No.:478-5435
- Int.Ø:185 mm
- Innenhöhe:160 mm
- Modell:GSS 3000
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Ext.Ø:200 mm
- Overall height:190 mm