Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 1000
Katalognr. 478-5432
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
- Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß GSS 1000
- Seq:02
- Nutzinhalt:1 L
- Tägliche Verdampfung:0,9 L
- Cat. No.:478-5432
- Int.Ø:85 mm
- Innenhöhe:206 mm
- Modell:GSS 1000
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Ext.Ø:107 mm
- Overall height:231 mm