Dewargefäße, kugelförmig, Typ AL
Dewargefäß in Kugelform, 21 AL
Katalognr. 478-4411
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, versilbert; Schutzmantel aus gebürstetem Aluminium
- Mit lose aufliegendem Isolier-Deckel und Tragebügel
Technische Daten
- Bezeichnung:Dewargefäß in Kugelform, 21 AL
- Nutzinhalt:1 L
- Tägliche Verdampfung:0,2 L
- Cat. No.:478-4411
- Innenhöhe:235 mm
- Modell:21 AL
- Hals Ø:30 mm
- Ext.Ø:175 mm
- Overall height:300 mm