Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Großisoliergefäß, 30/4 C
Katalognr. 478-0774
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
- Tragebügel oder zwei Griffe
- Isolierter Deckel mit Griff
- Vollversilbert
- Große Öffnung
- Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
Technische Daten
- Bezeichnung:Großisoliergefäß, 30/4 C
- Seq:07
- Nutzinhalt:4 L
- Tägliche Verdampfung:0,45 L
- Cat. No.:478-0774
- Int.Ø:158 mm
- Innenhöhe:250 mm
- Modell:30/4 C
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Overall height:340 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.