Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Großisoliergefäß, 34 C
Katalognr. 478-4205
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
- Tragebügel oder zwei Griffe
- Isolierter Deckel mit Griff
- Vollversilbert
- Große Öffnung
- Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
Technische Daten
- Bezeichnung:Großisoliergefäß, 34 C
- Seq:05
- Nutzinhalt:28 L
- Tägliche Verdampfung:0,6 L
- Cat. No.:478-4205
- Int.Ø:250 mm
- Innenhöhe:620 mm
- Modell:34 C
- Temperaturbereich:-200 bis +200 °C
- Overall height:750 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..