Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Großisoliergefäß, 32 C
478-4203
: KGW
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
- Tragebügel oder zwei Griffe
- Isolierter Deckel mit Griff
- Vollversilbert
- Große Öffnung
- Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
- Bezeichnung:Großisoliergefäß, 32 C
- Seq:03
- Nutzinhalt:14 L
- Tägliche Verdampfung:0,4 L
- Cat. No.:478-4203
- Int.Ø:200 mm
- Innenhöhe:500 mm
- Modell:32 C
- Temperaturbereich:-200 bis +200 °C
- Overall height:610 mm