Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Großisoliergefäß, 30 C
Katalognr. 478-4201
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
- Tragebügel oder zwei Griffe
- Isolierter Deckel mit Griff
- Vollversilbert
- Große Öffnung
- Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
Technische Daten
- Bezeichnung:Großisoliergefäß, 30 C
- Seq:01
- Nutzinhalt:7 L
- Tägliche Verdampfung:0,45 L
- Cat. No.:478-4201
- Int.Ø:200 mm
- Innenhöhe:275 mm
- Modell:30 C
- Temperaturbereich:-200 bis +200 °C
- Overall height:385 mm