Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Ersatz-Glaseinsatz, Typ 46, Großisoliergefäß, 34 C und 34 CAL
Katalognr. 478-0773
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
- Tragebügel oder zwei Griffe
- Isolierter Deckel mit Griff
- Vollversilbert
- Große Öffnung
- Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
Technische Daten
- Bezeichnung:Ersatz-Glaseinsatz, Typ 46
- Seq:21
- Für:Großisoliergefäß, 34 C und 34 CAL
- Cat. No.:478-0773
- Modell:46