AuftragsverfolgungKontakt
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL | Avantor
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Ersatz-Glaseinsatz, Typ 41, Großisoliergefäß, 30/7 und 30/7 CAL
Katalognr. 478-0768
Anbieter:   KGW
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Katalognr. 478-0768
Anbieter:  KGW
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Ersatz-Glaseinsatz, Typ 41, Großisoliergefäß, 30/7 und 30/7 CAL
Preis
SFr. 463.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
  • Tragebügel oder zwei Griffe
  • Isolierter Deckel mit Griff
  • Vollversilbert
  • Große Öffnung
  • Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ersatz-Glaseinsatz, Typ 41
  • Seq:
    16
  • Für:
    Großisoliergefäß, 30/7 und 30/7 CAL
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..