Dosen, Weithals, mit Gewinde
500 ml, 80 mm, 53 mm, 122 mm, 65 mm
215-3378
: Kautex
HDPE, rund, naturfarben.
Weite Öffnung
Leicht zu Befüllen und Entleeren
Auslaufsicher
Für Lebensmittel geeignet
Schwarzer Verschluss mit Einlage aus PE-Schaum, auslaufsicher (Verschluss muss separat bestellt werden)
Halal zertifiziert
Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.
: Dosen werden ohne Deckel geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
- Ext.Ø:80 mm
- Gewinde:65 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:122 mm
- Hals I-Ø:53 mm



