Szintillations-Gefäße
4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Ja
216-4309
: KARTELL
Kompatibel mit allen Szintillations-Zählgeräten. Ein spezieller Schraubverschluss gewährleistet eine auslaufsichere Handhabung. HDPE.
Documents
KART933_TDS_EN
Datasheet
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:13,7×53,1 mm
- Kapazität:4,00 ml
- Seq:01