Szintillations-Gefäße
20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Ja
Katalognr. 216-4308
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Kompatibel mit allen Szintillations-Zählgeräten. Ein spezieller Schraubverschluss gewährleistet eine auslaufsichere Handhabung. HDPE.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:26,5×58,5 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Seq:02