Mechanische Timer
Einhändiges Modell, Weiß/schwarz, 3 %, 72 mm
Katalognr. KART901
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Zwei verschiedene manuelle Timer aus ABS.
- Mechanisches Uhrwerk (Genauigkeit 3 %)
- Zeitnahme bis zu 60 Minuten
- Tragbare Taschendimension
- Rundes Einhandmodell kann mit einer Hand wieder aufgezogen werden
- Ein Alarm ertönt am Ende der gesetzten Uhrzeit
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ø:72 mm
- Farbe:Weiß/schwarz
- Bezeichnung:Einhändiges Modell
- Genauigkeit:3 %