Mechanische Timer
Clipmodell, Weiß, 3 %, 56,6×56,5×28 mm
Katalognr. KART900
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Zwei verschiedene manuelle Timer aus ABS.
- Mechanisches Uhrwerk (Genauigkeit 3 %)
- Zeitnahme bis zu 60 Minuten
- Tragbare Taschendimension
- Rundes Einhandmodell kann mit einer Hand wieder aufgezogen werden
- Ein Alarm ertönt am Ende der gesetzten Uhrzeit
Certifications:
Caution:
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Clipmodell
- B×T×H:56,6×56,5×28 mm
- Genauigkeit:3 %