AuftragsverfolgungKontakt
Racks, Plexiglas for tubes | Avantor
Racks, Plexiglas for tubes
12 (2×6), 35 mm, 255×90×80 mm
Katalognr. 212-6356
Anbieter:   KARTELL
Racks, Plexiglas for tubes
Katalognr. 212-6356
Anbieter:  KARTELL
Racks, Plexiglas for tubes
Racks, Plexiglas for tubes
12 (2×6), 35 mm, 255×90×80 mm
Preis
123.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plexiglas (PMMA)
  • Two tiers
  • Smaller holes in the lower tier to hold test tubes securely
Technische Daten
  • Für Röhrchen Ø:
    35 mm
  • Anz. Bohrungen:
    12 (2×6)
  • B×T×H:
    255×90×80 mm