Probenröhrchen
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
Katalognr. 212-6117
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
- PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
- Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:11 mm
- Typ:RIA
- Kapazität:5 ml
- Länge:70 mm
- Material:PS
- Seq:02