AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen
Probenröhrchen
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PS, Koagulometer
Catalog # 212-0221
Supplier:   KARTELL
Probenröhrchen
Catalog # 212-0221
Supplier:  KARTELL
Probenröhrchen
Probenröhrchen
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PS, Koagulometer
Price
84.80 SFr.
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
  • PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
  • Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
  • Ext.Ø:
    11,5 mm
  • Typ:
    Koagulometer
  • Kapazität:
    3 ml
  • Länge:
    55 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    03