Eindrückstopfen
Natur, 15,5 mm, 17 mm
Katalognr. 212-0218
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
- PE, naturfarbig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Ökonomisch
- Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Technische Daten
- Ø unten:15,5 mm
- Ø oben:17 mm
- Farbe:Natur