Eindrückstopfen
Natur, 28 mm, 30 mm
Katalognr. KART656
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
- PE, naturfarbig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Ökonomisch
- Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Technische Daten
- Ø unten:28 mm
- Ø oben:30 mm
- Farbe:Natur