AuftragsverfolgungKontakt
Eindrückstopfen | Avantor
Eindrückstopfen
Natur, 10,5 mm, 12 mm
Katalognr. 212-0212
Anbieter:   KARTELL
Eindrückstopfen
Katalognr. 212-0212
Anbieter:  KARTELL
Eindrückstopfen
Eindrückstopfen
Natur, 10,5 mm, 12 mm
Preis
SFr. 7.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
  • PE, naturfarbig
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Ökonomisch
  • Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Technische Daten
  • Ø unten:
    10,5 mm
  • Ø oben:
    12 mm
  • Farbe:
    Natur