Stuhlprobenbehälter
, 15 ml, , , Unsteril, 22 mm, 63 mm
Katalognr. KART600
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent. Steril oder unsteril erhältlich.
- Mit PP-Spatel im Verschluss
Dokumente
KART600_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:22 mm
- Sterilität:Unsteril
- Kapazität:15 ml
- Höhe:63 mm
- Seq:01