Laborschalen
408×299×81 mm
Catalog # 216-2115
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, weiß.
- Stabile, schlagfeste Ausführung
- Temperaturbeständig bis +70 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Specifications
- Seq:15
- B×T×H:408×299×81 mm