AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen | Avantor
Laborschalen
252×252×82 mm
Katalognr. 216-2112
Anbieter:   KARTELL
Laborschalen
Katalognr. 216-2112
Anbieter:  KARTELL
Laborschalen
Laborschalen
252×252×82 mm
Preis
36.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS, weiß.
  • Stabile, schlagfeste Ausführung
  • Temperaturbeständig bis +70 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Dokumente
Technische Daten
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    252×252×82 mm