AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen
303×151×81 mm
Katalognr. 216-2110
Anbieter:   KARTELL
Laborschalen
Katalognr. 216-2110
Anbieter:  KARTELL
Laborschalen
Laborschalen
303×151×81 mm
Preis
SFr. 29.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS, weiß.
  • Stabile, schlagfeste Ausführung
  • Temperaturbeständig bis +70 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Technische Daten
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    303×151×81 mm