AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen
Laborschalen
252×252×42 mm
Catalog # 216-2108
Supplier:   KARTELL
Laborschalen
Catalog # 216-2108
Supplier:  KARTELL
Laborschalen
Laborschalen
252×252×42 mm
Price
18.30 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS, weiß.
  • Stabile, schlagfeste Ausführung
  • Temperaturbeständig bis +70 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Documents
Specifications
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    252×252×42 mm