Laborschalen
353×253×41 mm
Katalognr. 216-4307
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, weiß.
- Stabile, schlagfeste Ausführung
- Temperaturbeständig bis +70 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Dokumente
KART5707_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Seq:11
- B×T×H:353×253×41 mm