Laborschalen
303×151×21 mm
Katalognr. 216-1684
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, weiß.
- Stabile, schlagfeste Ausführung
- Temperaturbeständig bis +70 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Documents
KART5707_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Seq:07
- B×T×H:303×151×21 mm