Exsikkatoren-Platten
PP, 141 mm
Katalognr. 467-2110
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Gelocht aus PP. Verwendbar für die Exsikkatoren: 467-2115, 467-2120 und 467-2125. Nur zur Verwendung bei Raumtemperatur geeignet; nicht verwendbar für heiße Tiegel.
Technische Daten
- Ø:141 mm
- Typ:PP
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..