Rührstäbe
Rührstäbe, PVC, PVC, 7 mm, 300 mm
Katalognr. 442-4151
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PVC.
- Starr und unzerbrechlich
- Eine ideale Alternative zu Glasstäben
Technische Daten
- Ø:7 mm
- Bezeichnung:Rührstäbe, PVC
- Länge:300 mm
- Material:PVC