Büchner-Trichter
2100 ml, 150 mm
Katalognr. 519-2366
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Robust und leicht
- Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Technische Daten
- Kapazität:2100 ml
- Für Filter-Ø:150 mm