AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
235 ml, 80 mm
N° de catalogue 511-0008
Fournisseur:   KARTELL
Büchner-Trichter
N° de catalogue 511-0008
Fournisseur:  KARTELL
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
235 ml, 80 mm
Prix
SFr. 25.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß.
  • Robust und leicht
  • Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Spécifications
  • Kapazität:
    235 ml
  • Für Filter-Ø:
    80 mm
  • Cat. No.:
    511-0008