AuftragsverfolgungKontakt
Rührer, Polypropylen | Avantor
Rührer, Polypropylen
C: U-förmig, Höhe 78 mm, 65 mm, 8 mm, 350 mm
Katalognr. 441-9511
Anbieter:   KARTELL
Rührer, Polypropylen
Katalognr. 441-9511
Anbieter:  KARTELL
Rührer, Polypropylen
Rührer, Polypropylen
C: U-förmig, Höhe 78 mm, 65 mm, 8 mm, 350 mm
Preis
SFr. 37.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flügel aus PP, an einem PP-beschichteten Stahlstab befestigt.
  • Autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    C: U-förmig, Höhe 78 mm
  • Schaft - Ø:
    8 mm
  • Schaft-Länge:
    350 mm
  • Rührer - Ø:
    65 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..