Rührer, Polypropylen
A:.2 feste Flügel, Höhe 15 mm, 39 mm, 8 mm, 350 mm
Katalognr. 442-4100
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Flügel aus PP, an einem PP-beschichteten Stahlstab befestigt.
- Autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Bezeichnung:A:.2 feste Flügel, Höhe 15 mm
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:350 mm
- Rührer - Ø:39 mm